Learn More
2,6-Dibromonaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372897 25 g 25 g
11352897 1 g 1 g
11362897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16134.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
2,6-Dibromonaphthalene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It reacts with hexylmagnesium bromide to form 2,6-Dihexyl-naphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-dibromonaftaleno es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos. Reacciona con el bromuro de hexilmagnesio para formar 2,6-dihexil-naftaleno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13720-06-4
Fórmula molecular C10H6Br2
Peso molecular (g/mol) 285.97
Número MDL MFCD01026462
Clave InChI PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
PubChem CID 640591
Nombre IUPAC 2,6-dibromonaftaleno
SMILES BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromonaphthalene
Punto de fusión 162°C to 167°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.97
Porcentaje de pureza 99%