Learn More
2,6-Dibromoanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344534 10 g 10 g
11334534 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01285.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 608-30-0 | C6H5Br2N | 250.92 g/mol
2,5-Dibromoaniline was used in the synthesis of 2,4,5-tribromoaniline1. It was also used as starting reagent in the regioselective synthesis of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-bromobenzothiazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,5-dibromoanilina se utilizó en la síntesis de 2,4,5-tribromoanilina1. También se utilizó como reactivo de inicio en la síntesis regioselectiva de 2-(3,4-dimetoxifenilo)-5-bromobenzotiazol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-30-0
Fórmula molecular C6H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 250.92
Número MDL MFCD00007638
Clave InChI XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromophenylamine, 2,6-dibromobenzenamine, aniline, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenylamine, 2,6-dibromo-aniline, acmc-1aycf, 2,6-dibromoaniline, 2,6-dibromo-phenyl-amine, ksc356c3l
PubChem CID 69098
Nombre IUPAC 2,6-dibromoanilina
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromoaniline
Punto de fusión 79°C to 83°C
Punto de ebullición 262°C to 264°C
Olor Characteristic
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 2207094
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.93
Porcentaje de pureza 97%