Learn More
2,6-dibromo-N-cloro-p-benzoquinonaimina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11925601 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10341391 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11925601 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 406470250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 537-45-1 | C6H2Br2ClNO | 299.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 537-45-1
Fórmula molecular C6H2Br2ClNO
Peso molecular (g/mol) 299.34
Clave InChI JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine
PubChem CID 10835
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-cloroiminociclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76.0°C to 83.0°C
Color Amarillo a ocre
Densidad 1.8100g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,3031
Gravedad específica 1.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o agujas cristalinas finas
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • SustanC & Dias y mezC & Dlas autorreaC & Dtivas Tipo C y D
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.