Learn More
2,6-dibromo-N-cloro-p-benzoquinonaimina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10341391 5 g Frasco de vidrio 5 GR
11925601 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10341391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406470050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 537-45-1 | C6H2Br2ClNO | 299.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537-45-1
Fórmula molecular C6H2Br2ClNO
Peso molecular (g/mol) 299.34
Clave InChI JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine
PubChem CID 10835
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-cloroiminociclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76.0°C to 83.0°C
Color Amarillo a ocre
Densidad 1.8100g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,3031
Gravedad específica 1.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o agujas cristalinas finas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • SustanC & Dias y mezC & Dlas autorreaC & Dtivas Tipo C y D
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.