Learn More
2,6-Dibromo-4-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382926 1 g 1 g
11392926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10658.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72678-19-4 | C7H4Br2F3N | 318.919 g/mol
Used in enantio-and diastereoselective addition reation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la reacción de adición enantioselectiva y diastereoselectiva.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72678-19-4
Fórmula molecular C7H4Br2F3N
Peso molecular (g/mol) 318.919
Número MDL MFCD00068181
Clave InChI DRSMEHXBOXHXDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dibromobenzotrifluoride, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, pubchem2805, acmc-209ony, buttpark 29\06-99, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl-phenylamine
PubChem CID 144565
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 36°C to 40°C
Punto de ebullición 64°C to 65°C (0.1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 6314196
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.93
Porcentaje de pureza 97%