Learn More
2,6-Dibromo-4-(trifluorometoxi)benzenamina, TRC
Código de producto. 30136504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136504 50 g 50 g
30010314 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42620050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88149-49-9
Fórmula molecular C7H4Br2F3NO
Peso molecular (g/mol) 334.92
Sinónimo 2,6-Dibromo-4-trifluoromethoxyaniline
SMILES BrC1=C(N)C(Br)=CC(OC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine
Cantidad 50 g