Learn More
2,6-Dibromo-4-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15432058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432058 5 g 5 g
15422058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55725.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88149-49-9
Fórmula molecular C7H4Br2F3NO
Peso molecular (g/mol) 334.92
Número MDL MFCD00153113
Clave InChI JBSWOEGXMADXOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dibromo-4-trifluoromethoxy aniline, bromo riluzole impurity, 3,5-dibromo-4-aminotrifluoromethoxybenzene, 2,6-dibromo-4-trifluoromethoxy benzenamine, 2-amino-1,3-dibromo-5-trifluoromethoxy benzene, 2,6dibromo-4-trifluoromethoxy aniline, 2,6-dibromo-4-trifluoro-methoxy aniline, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethoxy, pubchem10031
PubChem CID 2736797
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES NC1=C(Br)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Punto de fusión 70°C to 74°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.92
Porcentaje de pureza 97%