Learn More
2,6-Dibromo-4-nitrotolueno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387886 25 g 25 g
11377886 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13102.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110127-07-6 | C7H5Br2NO2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110127-07-6
Fórmula molecular C7H5Br2NO2
Número MDL MFCD00151807
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Punto de fusión 54°C to 57°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3259701
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.94
Porcentaje de pureza 95%