Learn More
2,6-Dibromo-4-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459733 25 g 25 g
11469733 100 g 100 g
11414070 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12916.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-28-5 | C6H3Br2NO3 | 296.902 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-28-5
Fórmula molecular C6H3Br2NO3
Peso molecular (g/mol) 296.902
Número MDL MFCD00007334
Clave InChI WBHYZUAQCSHXCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dibromo-4-nitrophenol, phenol, 2,6-dibromo-4-nitro, 4-nitro-2,6-dibromophenol, 2,6-dibromo-4-nitro-phenol, pubchem3863, acmc-209sc6, wln: wnr dq ce ee, phenol,6-dibromo-4-nitro, 4-06-00-01366 beilstein handbook reference, 2,6-dibromo-4-nitro-phenolate
PubChem CID 7429
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-nitrophenol
Punto de fusión ∼145°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1245050
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.9
Porcentaje de pureza 98%