Learn More
2,6-dibromo-4-nitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromo-4-nitroaniline |
| CAS | 827-94-1 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br2 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenamine, 2,6-dibromo-4-nitro-, Aniline, 2,6-dibromo-4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dibromo-4-nitrobenzenamine, 2,6-Dibromo-4-nitro-phenylamine, 2,6-Dibromo-4-nitroaniline, 2,6-Dibromo-p-nitroaniline, NSC 38765 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Br2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2 |
| SMILES | Nc1c(Br)cc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,6-dibromo-4-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 295.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.864 |