Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-dibromo-4-nitroanilina, 97 %
Código de producto. 11477947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
Tamaño de la unidad:
250 g
11477947 250g 250 g
1 options
Código de producto. 11477947 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A16603.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-nitroaniline
CAS 827-94-1
Fórmula molecular C6H4Br2N2O2
Número MDL MFCD00007639
Cantidad 250g
Beilstein 2110915
Sinónimo benzenamine, 2,6-dibromo-4-nitro, aniline, 2,6-dibromo-4-nitro, unii-gwi915pon9, gwi915pon9, 2,6-dibromo-4-nitro-aniline, 2,6-dibromo-4-nitrophenylamine, 2,6-dibromo-4-nitro-phenylamine, pubchem2330, dsstox_cid_31146, dsstox_gsid_52573
Clave InChI YMZIFDLWYUSZCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Br)C=C(C=C1Br)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-nitroaniline
Peso molecular (g/mol) 295.92
PubChem CID 13231
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.92
Porcentaje de pureza ≥97%