Learn More
2,6-dibromo-4-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromo-4-methylphenol |
| CAS | 2432-14-6 |
| Fórmula molecular | C7H6Br2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,6-Dibromo-(6CI,7CI,8CI)-p-cresol, 2,6-Dibromo-4-cresol, 2,6-Dibromo-p-cresol, Dibromocresol, NSC 76596 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Br2O/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-Dibromo-4-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 265.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.8785 |