Learn More
2,6-dibromo-4-metilfenol, TRC
Código de producto. 30371398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30371398 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30371398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425908500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-methylphenol
CAS 2432-14-6
Fórmula molecular C7H6Br2O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,6-Dibromo-(6CI,7CI,8CI)-p-cresol, 2,6-Dibromo-4-cresol, 2,6-Dibromo-p-cresol, Dibromocresol, NSC 76596
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Br2O/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3
SMILES Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1
Nombre IUPAC 2,6-Dibromo-4-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 265.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.8785