Learn More
2,6-Dibromo-4-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462928 25 g 25 g
11472928 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18634.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2432-14-6 | C7H6Br2O | 265.932 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2432-14-6
Fórmula molecular C7H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 265.932
Número MDL MFCD00002154
Clave InChI FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dibromo-p-cresol, dibromocresol, p-cresol, 2,6-dibromo, 3,5-dibromo-4-hydroxytoluene, phenol, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl-phenol, attercop-chm at113597, dibromopcresol, p-cresol,6-dibromo, 2,6-dibromo-p-creso
PubChem CID 17078
Nombre IUPAC 2,6-Dibromo-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-methylphenol
Punto de fusión 49°C to 50°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2045283
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.94
Porcentaje de pureza 98%