Learn More
2,6-Dibromo-4-isopropilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439190 5 g 5 g
11449190 25 g 25 g
11459190 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439190 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15932.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10546-65-3 | C9H11Br2N | 293.002 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10546-65-3
Fórmula molecular C9H11Br2N
Peso molecular (g/mol) 293.002
Número MDL MFCD00015475
Clave InChI CJEBZUFROMNDEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139184
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-propan-2-ilanilina
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Punto de fusión 45°C to 47°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,6-dibromo-4-isopropylaniline, 2,6-dibromo-4-methylethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-1-methylethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl, 2,6-dibromocumidine, 2,6-dibromo-cumidine, acmc-20ao9h, 2,6-dibromo-4-iso-propylaniline, 2,6-dibromo-4-propan-2-yl aniline, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl aniline
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.01
Porcentaje de pureza 98%