Learn More
2,6-dibromo-4-fluorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromo-4-fluorophenol |
| CAS | 344-20-7 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Br2 F O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dibromo-4-fluorophenol (ACI), 4-Fluoro-2,6-dibromophenol, NSC 190640 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Br2FO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(F)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 2,6-dibromo-4-fluoro-fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 269.894 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.8535 |