Learn More
2,6-Dibromo-4-fluorofenol, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11496516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496516 25 g 25 g
11486516 5 g 5 g
11406526 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24782.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-20-7
Fórmula molecular C6H3Br2FO
Peso molecular (g/mol) 269.895
Número MDL MFCD00002317
Clave InChI RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,6-dibromo-4-fluoro, 2,6-dibromo-4-fluoro-phenol, pubchem2868, acmc-209i7j, ksc494q8h, emolecules 492569, 1-bromo-3,4,5-trifluorobezene, attercop-chm at113643, 2,6-dibromo-4-fluorophenol
PubChem CID 67654
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-fluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-fluorophenol
Punto de fusión 54°C to 56°C
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Beilstein 1868033
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.91
Porcentaje de pureza ≥98%