Learn More
2,6-Dibromo-4-clorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromo-4-chlorophenol |
| CAS | 5324-13-0 |
| Fórmula molecular | C6H3Br2ClO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Br2ClO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Cl)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 2,6-dibromo-4-clorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 286.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.8239 |