Learn More
2,6-Dibromo-3-fluoropiridina, TRC
Código de producto. 30384752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384752 500 mg
30372049 100 mg
30369765 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425738500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41404-59-5
Fórmula molecular C5H2Br2FN
Peso molecular (g/mol) 254.88
SMILES Fc1ccc(Br)nc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-3-fluoropyridine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H2Br2FN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.8538