Learn More
2,6-dibromo-3-cloro-4-fluoroanilina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10021424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021424 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10016684 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10021424 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB04528EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175135-09-8
Fórmula molecular C6H3Br2ClFN
Peso molecular (g/mol) 303.353
Clave InChI PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736480
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-3-cloro-4-fluoroanilina
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorobenzenamine, 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, benzenamine, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, benzenamine,2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, pubchem2948, acmc-1c6hf, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorophenylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.36
Porcentaje de pureza 97%