Learn More
2',6-Dibromo-3,4'-bipiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352199 500 mg 500 miligramos
11342199 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27214.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 942206-16-8
Fórmula molecular C10H6Br2N2
Peso molecular (g/mol) 313.98
Número MDL MFCD09037424
Clave InChI LGVJILYMUFZGLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',6-dibromo-3,4'-bipyridine, 6,2'-dibromo-3,4'-bipyridine, 2-bromo-5-2-bromopyridin-4-yl pyridine, 6,2'-dibromo-3,4' bipyridine
PubChem CID 42553011
Nombre IUPAC 2-bromo-4-(6-bromopiridin-3-il)piridina
SMILES BrC1=NC=C(C=C1)C1=CC(Br)=NC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2',6-Dibromo-3,4'-bipyridine
Punto de fusión 189°C to 193°C
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.98
Porcentaje de pureza 95%