Learn More
2,6-Diazaspiro[3.3]heptano-2-carboxílico ácido tert-butílico hemioxalato éster de tert-butílico, TRC
Código de producto. 30368374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368374 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30368374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417620100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester Hemioxalate
CAS 1041026-71-4
Fórmula molecular 2(C10H18N2O2) . C2H2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl Ester Ethanedioate (2:1)
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H18N2O2.C2H2O4/c2*1-9(2,3)14-8(13)12-6-10(7-12)4-11-5-10;3-1(4)2(5)6/h2*11H,4-7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CNC2)C1.CC(C)(C)OC(=O)N3CC4(CNC4)C3.OC(=O)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 486.6