Learn More
2,6-diaminotolueno, TRC
Código de producto. 30350597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30350597 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30350597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4167851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diaminotoluene
CAS 823-40-5
Fórmula molecular C7 H10 N2
Cantidad 1 g
Sinónimo Toluene-2,6-diamine (7CI,8CI), 2-Methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-2-methylbenzene, 2,6-Diamino-1-methylbenzene, 2,6-Diaminotoluene, 2,6-Toluylenediamine, 2,6-Tolylenediamine, 2-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2-Methyl-m-phenylenediamine, NSC 147490
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
SMILES Cc1c(N)cccc1N
Nombre IUPAC 2-metilbenceno-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 122.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0844