Learn More
2,6-diaminotolueno-alfa,alfa,alfa-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Diaminotoluene-d3 |
| CAS | 362049-58-9 |
| Fórmula molecular | C7 2H3 H7 N2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4 H,8-9H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1c(N)cccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-(trideuteriometil)benceno-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.1032 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 97 atom % D, min 98% Chemical Purity |