Learn More
2,6-diaminotolueno-alfa,alfa,alfa-d3, CDN
Código de producto. 30311530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
0.10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30311530 0.05 g 0.05 g
30319110 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30311530 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND54730.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2,6-Diaminotoluene-d3
CAS 362049-58-9
Fórmula molecular C7 2H3 H7 N2
Cantidad 0.05 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4 H,8-9H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1c(N)cccc1N
Nombre IUPAC 2-(trideuteriometil)benceno-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 125.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.1032 g/mol
Porcentaje de pureza 97 atom % D, min 98% Chemical Purity
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.