Learn More
2,6-Diaminotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306876 5 g 5 g
11316876 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04278.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 823-40-5 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-40-5
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00007800
Clave InChI RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diaminotoluene, 2,6-toluenediamine, 1,3-benzenediamine, 2-methyl, toluene-2,6-diamine, 2,6-tolylenediamine, 2,6-toluylenediamine, 2,6-diamino-1-methylbenzene, 2-methyl-1,3-benzenediamine, 2-methyl-1,3-phenylenediamine, 2-methyl-m-phenylenediamine
PubChem CID 13205
ChEBI CHEBI:76288
Nombre IUPAC 2-metilbenceno-1,3-diamina
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diaminotoluene
Punto de fusión 104°C to 106°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2079476
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%