Learn More
2,6-diaminopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Diaminopyridine |
| CAS | 141-86-6 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Pyridine, 2,6-diamino- (6CI,8CI), 2,6-Diaminopyridine, DAP, DAP (amine), NSC 1921, NSC 403346 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8) |
| SMILES | Nc1cccc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | piridina-2,6-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.064 |