Learn More
2,6-Diaminopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445033 500 g 500 g
11435033 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12295.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-86-6 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
2,6-Diaminopyridine, used as a pharmaceutical intermediate and a hair dye coupler in oxidation/permanent formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-diaminopiridina se utiliza como intermedio farmacéutico y acoplador del tinte para el cabello en las formulaciones de oxidación/permanentes.
Solubilidad
Soluble en 180 g/l de agua a 20 °C, acetona, etanol, metanol, isopropanol y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-86-6
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.132
Número MDL MFCD00006329
Clave InChI VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diaminopyridine, 2,6-pyridinediamine, 2,6-diamino pyridine, pyridine, 2,6-diamino, dap amine, pyridine-2,6-diyldiamine, unii-k89ab8ckg6, ccris 6682, k89ab8ckg6, dsstox_cid_20127
PubChem CID 8861
Nombre IUPAC piridina-2,6-diamina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diaminopyridine
Punto de fusión 118°C to 121°C
Punto de ebullición 288°C
Temperatura de inflamación 155°C (311°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 500 g
Número UN UN2671
Beilstein 108513
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%