Learn More
2,6-diaminopurina, Mikromol™
Descripción
2,6-diaminopurina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Diaminopurine |
| CAS | 1904-98-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-Diaminopurine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H6 N6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 9H-Purine-2,6-diamine, 1H-Purine-2,6-diamine (9CI), Purine, 2,6-diamino- (8CI), 2,6-Diaminopurine, 2-Aminoadenine, NSC 743, SQ 21065 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N6/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H5,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(N)c2nc[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 9H-purina-2,6-diamina |
| Mostrar más |