Learn More
Hemisulfato de 2,6-diaminopurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Diaminopurine, Hemisulfate Salt |
| CAS | 69369-16-0 |
| Fórmula molecular | 2 C5 H6 N6 . H2 O4 S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1H-Purine-2,6-diamine, sulfate (2:1) (9CI), 2,6-Diaminopurine hemisulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C5H6N6.H2O4S/c2*6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H5,6,7,8,9,10,11);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | Nc1nc(N)c2[nH]cnc2n1.Nc3nc(N)c4[nH]cnc4n3.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 7H-purina-2,6-diamina;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 398.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.0982 |