Learn More
2,6-Diaminopurina Arabinósido, TRC
Código de producto. 30366615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366615 5 g 5 g
30352884 1 g 1 g
30351238 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4167385G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34079-68-0
Fórmula molecular C10H14N6O4
Peso molecular (g/mol) 282.26
Sinónimo 9-beta-D-Arabinofuranosyl-9H-purine-2,6-diamine, 2,6-Diamino-9-beta-D-arabinofuranosylpurine, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2-(2,6-diaminopurina-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diaminopurine Arabinoside
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N6O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H4,11,12,14,15)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1077