Learn More
2,6-Diaminopurina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497557 1 g 1 g
11407567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15649.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1904-98-9 | C5H6N6 | 150.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1904-98-9
Fórmula molecular C5H6N6
Peso molecular (g/mol) 150.145
Número MDL MFCD00213668
Clave InChI MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
PubChem CID 30976
ChEBI CHEBI:40235
Nombre IUPAC 7H-purina-2,6-diamina
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diaminopurine
Punto de fusión ∼302°C
Cantidad 1 g
Beilstein 9624
Índice Merck 14,2985
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Diaminopurine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Faroangivelser
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Skyddsangivelse
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Purine-2,6-diamine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.