Learn More
2,6-Diaminopurina-2'-desoxirribósido, TRC
Código de producto. 30137651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137651 25 mg 25 miligramos
30007169 5 g 5 g
30008128 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41673525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4546-70-7
Fórmula molecular C10H14N6O3
Peso molecular (g/mol) 266.26
Sinónimo Adenosine, 2-amino-2'-deoxy-, 9H-Purine, 2,6-diamino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)- (7CI,8CI), 2-Amino-2'-deoxyadenosine, 2,6-Diamino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)purine, 2,6-Diamino-9-(2'-deoxy-β-D-ribofuranosyl)purine, 2,6-Diaminopurine deoxyriboside, 2,6-Diaminopurine-2'-deoxyriboside, 2-Amino-2'-desoxyadenosine, NSC 104303, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-9H-purin-2,6-diamine
SMILES Nc1nc(N)c2ncn([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diaminopurine-2'-deoxyriboside
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N6O3/c11-8-7-9(15-10(12)14-8)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H4,11,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1127