Learn More
Ácido 2,6-diaminopimélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Diaminopimelic acid |
| CAS | 583-93-7 |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | α,α'-Diaminopimelic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | NC(CCCC(N)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,6-diaminoheptanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 190.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0954 |