Learn More
Ácido 2,6-diaminopimélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450507 1 g 1 g
11460507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22391.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 583-93-7 | C7H14N2O4 | 190.199 g/mol
2,6-Diaminopimelic acid is used as a constituent of proteoglycans. It is used as a component of bacterial cell wall.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,6-diaminopimélico se utiliza como un componente de los proteoglicanos. Se utiliza como un componente de la pared celular bacteriana.
Solubilidad
Soluble en agua, ácidos diluidos y álcali.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-93-7
Fórmula molecular C7H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 190.199
Número MDL MFCD00002637
Clave InChI GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
PubChem CID 865
ChEBI CHEBI:23673
Nombre IUPAC ácido 2,6-diaminoheptanodioico
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Diaminopimelic acid
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water,diluted acids and alkali.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Diaminopimelic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Diaminopimelic acid