Learn More
Ácido 2,6-diaminoheptanodioico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685472 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685472 5 g Frasco de vidrio 5 g
10348370 1 g Frasco de vidrio 1 g
10289293 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10685472 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235540050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-93-7 | C7H14N2O4 | 190.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-93-7
Fórmula molecular C7H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 190.2
Número MDL MFCD00002637
Clave InChI GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
PubChem CID 865
ChEBI CHEBI:23673
Nombre IUPAC ácido 2,6-diaminoheptanodioico
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Diaminoheptanedioic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOOCCH(NH2)3(CH2)3CH(NH2)COOH
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0.92% (21°C). Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Diaminoheptanedioic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2