Learn More
2,6-diamino-5-etil-5-fenil-4(5H)-pirimidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one |
| CAS | 69125-70-8 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N4 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4(5H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino-5-ethyl-5-phenyl-, 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-pyrimidinone, 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4,5-dihydropyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenylpyrimidin-4-one, (5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one, Phenobarbital Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17) |
| SMILES | CCC1(C(=N)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-etil-2,6-diimino-5-fenil-1,3-diazinan-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1168 |