Learn More
2,6-diamino-4-(benciloxi)pirimidina, TRC
Código de producto. 30365578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365578 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30365578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4161601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidine
CAS 100061-59-4
Fórmula molecular C11 H12 N4 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-(Phenylmethoxy)-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-(benzyloxy)-pyrimidine, NU 6038
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O/c12-9-6-10(15-11(13)14-9)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H4,12,13,14,15)
SMILES Nc1cc(OCc2ccccc2)nc(N)n1
Nombre IUPAC 6-fenilmetoxipirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 216.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1011