Learn More
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluorometil)piridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10636240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636240 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10636240 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00151DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 737000-87-2
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5F4N3
Número MDL MFCD08687525
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,6-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,6-diamine, acmc-20ao9j, 2,6-pyridinediamine,3-fluoro-4-trifluoromethyl
Clave InChI PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-(trifluorometil)piridina-2,6-diamina
Peso molecular (g/mol) 195.12
PubChem CID 7578202
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.12
Porcentaje de pureza 97%