Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Código de producto. 11314446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314446 250 mg 250 miligramos
11304446 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314446 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L20035.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 737000-87-2
Fórmula molecular C6H5F4N3
Peso molecular (g/mol) 195.12
Número MDL MFCD08687525
Clave InChI PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,6-diamine, acmc-20ao9j, 2,6-pyridinediamine,3-fluoro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 7578202
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-(trifluorometil)piridina-2,6-diamina
SMILES NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 70°C to 72°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.12
Porcentaje de pureza 97%