Learn More
2,6-Diamino-1-metil-4(1H)-pirimidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Diamino-1-methyl-4(1H)-pyrimidinone |
| CAS | 51093-34-6 |
| Fórmula molecular | C5H8N4O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 618274 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N4O/c1-9-3(6)2-4(10)8-5(9)7/h2H,6H2,1H3,(H2,7,8,10) |
| SMILES | CN1C(=CC(=O)N=C1N)N |
| Nombre IUPAC | 2,6-diamino-1-metilpirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0698 |