Learn More
2,6-Diacetilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10666501 5 g Frasco de vidrio 5 g
10656501 1 g Frasco de vidrio 1 g
10125683 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10666501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330860050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1129-30-2
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00006304
Clave InChI BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
PubChem CID 70790
Nombre IUPAC 1-(6-acetilpiridin-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Diacetylpyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78°C to 82°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)(COCH3)2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,dimethylsulfoxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Agujas cristalinas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Diacetylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.