Learn More
2,6-di-terc-butilpiridina, TRC
Código de producto. 30342035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342035 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30342035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6927751G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-di-tert-Butylpyridine
CAS 585-48-8
Fórmula molecular C13H21N
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175805
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21N/c1-12(2,3)10-8-7-9-11(14-10)13(4,5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C(C)(C)C)=CC=C1
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilpiridina
Peso molecular (g/mol) 191.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1674