Learn More
2,6-Di-terc-butilpiridina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492098 1 g 1 g
15402108 5 g 5 g
15412108 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55761.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 585-48-8 | C13H21N | 191.318 g/mol
2,6-Di-tert-butylpyridine is used in the preparation of 2, 6-di-tert-butylpyridine hydrotriflate. It is used as a proton scavenger to check the progress of the living polymerization of isobutylene. It is associated with cerric ammonium nitrate and used in the alfa-enolation of aldehydes. It is involved in the preparation of vinyl triflate using polymer-bound 2,6-di-tert-butylpyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-di-terc-butilpiridina se utiliza en la preparación de hidrotriflato 2, 6-di-terc-butilpiridina y como un neutralizador de protones para comprobar el progreso de la polimerización viva del isobutenileno. También se asocia con nitrato de amonio cérico y se utiliza en la alfa-enolación de aldehídos. Participa en la preparación de triflato de vinilo al utilizar 2,6-di-terc-butilpiridina unida a polímeros.
Solubilidad
Miscible con alcohol, acetona y hexano. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-48-8
Fórmula molecular C13H21N
Peso molecular (g/mol) 191.318
Número MDL MFCD00006306
Clave InChI UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
PubChem CID 68510
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilpiridina
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butylpyridine
Densidad 0.867
Punto de ebullición 100°C to 101°C (23 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Índice de refracción 1.473
Cantidad 1 g
Beilstein 125886
Índice Merck 14,3036
Información de solubilidad Miscible with alcohol,acetone,and hexane. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.32
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Liquid