Learn More
2,6-di-terc-butilfenol, TRC
Código de producto. 30385702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385702 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30385702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49459310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butylphenol
CAS 128-39-2
Fórmula molecular C14 H22 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Phenol, 2,6-di-tert-butyl- (8CI), 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,6-Bis(tert-butyl)phenol, 2,6-Di-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 2,6-Di-t-butylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-phenol, 2,6-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butylphenol, 2,6-tert-Butylphenol, AN 701, Agidol 0, Aladdin 1138077, Antioxidant T 502, Ethanox 4701, Ethanox 4733, Ethyl 701, Ethyl AN 701, Hitec 4701, Isonox 103, KY 02, Kerobit TP 26, NSC 49175, Na Lube AO 242, T 502, T 502 (antioxidant)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-8-7-9-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)c1cccc(c1O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilfenol
Peso molecular (g/mol) 206.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1671