Learn More
2,6-Di-terc-butilfenol, 99%
Código de producto. 10513104 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10513104 250 g Frasco de vidrio 250 g
10654952 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10398003 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10513104 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113002500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206,33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-39-2
Fórmula molecular C14H22O
Peso molecular (g/mol) 206.33
Número MDL MFCD00008820
Clave InChI DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Di-tert-butylphenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35°C to 38°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 253°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C6H3OH
Cantidad 250 g
Beilstein 06, III, 2061
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Di-tert-butylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Di-tert-butylphenol
RU– Solo para uso en investigación