Learn More
2,6-Di-terc-butilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403477 1000 g 1000 g
11413477 250 g 250 g
11423477 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17244.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206.33 g/mol
Widely used as antioxidant in fuels, lubricants and polymers. Employed as a synthetic intermediate for the production of higher molecular weight phenolic antioxidants. Used as an oxidation inhibitor and stabilizer (e.g. for fuel, oil and gasoline) and also used in plastics and rubber. Also applied as an intermediate and an antioxidant in aviation gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se usa habitualmente como antioxidante en combustibles, lubricantes y polímeros. Empleado como intermediario sintético para la producción de antioxidantes fenólicos de mayor peso molecular. Se utiliza como inhibidor y estabilizador de la oxidación (por ejemplo, para el combustible, el aceite y la gasolina), y también se utiliza en los plásticos y el caucho. También se aplica como intermediario y antioxidante en la gasolina de aviación.
Solubilidad
soluble en agua a 20 °C 0,003g/l. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-39-2
Fórmula molecular C14H22O
Peso molecular (g/mol) 206.33
Número MDL MFCD00008820
Clave InChI DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butylphenol
Punto de fusión 34°C to 39°C
Densidad 0.914
Punto de ebullición 252°C to 253°C
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 1000 g
Número UN UN3077
Beilstein 1841887
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 0.003g/L. Solubility in methanol is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 98%