Learn More
2,6-Di(terc-butil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Código de producto. 10163014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10163014 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10103304 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10163014 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09883EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 585-48-8
Fórmula molecular C13H21N
Peso molecular (g/mol) 191.318
Número MDL MFCD00006306
Clave InChI UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
PubChem CID 68510
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilpiridina
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Di(tert-butyl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8520g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (C5H3N[C(CH3)3]2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.32
Porcentaje de pureza 97%