Learn More
2,6-Di-tert-butil-p-cresol, TRC
Código de producto. 30009901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009901 10 g 10 g
17912605 500 mg 500 miligramos
17954225 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42948010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-37-0
Fórmula molecular C15 H24 O
Peso molecular (g/mol) 220.35
Sinónimo p-Cresol, 2,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylphenol, 2,6-Di(tert-butyl)hydroxytoluene, 2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-1-hydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylhydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresole, 2,6-Di-tert-butyl-p-methylphenol, 2,6-Di-tert-butylcresol, 2,6-Di-tert-butylmethylphenol, 2,6-Ditertbutyl paracresol, 2,6-tert-Butyl-4-methylphenol, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxytoluene, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 3,5-Di-tert-butyl-p-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butyltoluene, 4-Methyl-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4-Methyl-2,6-ditertbutyl phenol, AO 29, AO 4, AO 4K, AOX 4, AOX 4K, Addiox 1005, Additin RC 1220, Advastab 401, Agidol, Agidol 1, Agidol 1A, Alkofen BP, Antage BHT, Antioxidant 246, Antioxidant 264, Antioxidant 29, Antioxidant 30, Antioxidant 4, Antioxidant 4K, Antioxidant 501, Antioxidant BHT, Antioxidant DBPC, Antioxidant KB, Antioxidant MPJ, Antioxidant OC, Antioxidant T 501, Antox QT, B-NOX BHT-P, BAT, BHT, BHT 264, BHT 501, BHT Swanox, BHT-C, Buks, Butylated hydroxytoluene, CAO 1, CAO 3, Catalin CAO 3, Chemanox 11, DBPC, Dalpac, Deenax, Di-tert-Butyl-4-methylphenol, Di-tert-butyl-p-cresol, Di-tert-butylcresol, Dibunol, Dibutyl paracresol, Dibutylated hydroxytoluene, Dibutylcresol, Dibutylhydroxytoluene, E 321, FG, Grindox BHT, H-BHT, Impruvol, Ionol, Ionol 1, Ionol 330, Ionol BHT, Ionol CP, Ionol K, Ionole, K-NOX-BHT, Kerabit, Lavinix BHT, Lowinox BHT, Lubrizol 817, M 4801, NK-BHT, NSC 6347, Na-Lube AO 220, Naugard BHT, Nipanox, Nipanox BHT, Nocrac 200, Nocrac 2000, Nonox TBC, P 21, P 21 (phenol), PN 01, Parabar 441, Permanax BHT, Popol, Ralox BHT, Selosol H 633, Stavox, Sumilizer BHT, Sumilizer BHT-R, Sustane BHT, Swanox BHT, T 501, T 501 (phenol), T 502A, Tenamene 3, Tenox BHT, Tonarol, Topanol, Topanol BHT, Topanol C, Topanol O, Topanol O-FG, Topanol OC, Topanol OL, Ultranox 226, Vanlube PC, Vanlube PCX, Vanox PC, Vianol, Vulkanox BHT, Vulkanox KB, Yoshinox BHT, o-Di-tert-butyl-p-methylphenol
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-metilfenol
SMILES Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butylhydroxytoluene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1827
Porcentaje de pureza >95%