Learn More
2,6-Di-terc-butil-P-cresol, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10550721 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10550721 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10550721 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/1345/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 128-37-0
Punto de fusión 69°C
Color Blanco
Punto de ebullición 265°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C15H24O
Número MDL 11644
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.35g/mol
Presión de vapor 0.02mbar at 20°C
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .